Merck
ATE245844565
AstaTech, Inc.
2-(PYRIMIDIN-2-YLOXY)BENZOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-pyrimidinyloxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O3/c14-10(15)8-4-1-2-5-9(8)16-11-12-6-3-7-13-11/h1-7H,(H,14,15)
InChI Key
BCIHMWNOJJYBSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1056
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30058