Merck
APOH98738256
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4,6-dimethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥227,300
5 G
¥666,600
ベンダーカタログ番号: PC57494-1G
¥227,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥227,300
5 G
¥666,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC57494-1G
¥227,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-fluoro-4,6-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
WUZMZSMQPYVTQK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-46-dimethylaniline
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-46-dimethylaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)