Merck
APOH95E5EC1A
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-4-cyanoquinoline 1-oxide
Inchi Code
1S/C10H5BrN2O/c11-8-2-1-3-9-10(8)7(6-12)4-5-13(9)14/h1-5H
InChI Key
LRIZCMXPISODHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)