Merck
APOH93D8E002
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-hydroxypropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C12H11NO5/c1-18-12(17)9(6-14)13-10(15)7-4-2-3-5-8(7)11(13)16/h2-5,9,14H,6H2,1H3
InChI Key
VLMFMOJAUYRNBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)