Merck
APOH66BABC5C
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.03
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,7H,(H,12,13)
InChI Key
BHKUQEMAVZWRMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-difluoromethylbenzoic-acid
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-difluoromethylbenzoic-acid