Merck
APOH66BABC55
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥49,300
1 G
¥132,100
ベンダーカタログ番号: PC57771-250MG
¥49,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥49,300
1 G
¥132,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.94
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC57771-250MG
¥49,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2-(bromomethyl)-1-(difluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6Br2F2/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,8H,4H2
InChI Key
FCYOOVRCJNZMPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethylbenzyl-bromide
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethylbenzyl-bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)