Merck
APOH316CDE43
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.56
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H2ClF3N4/c7-3-1-2-4-11-12-5(6(8,9)10)14(4)13-3/h1-2H
InChI Key
IJESFQCCOFNOQG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-3-trifluoromethyl-124triazolo43-bpyridazine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-3-trifluoromethyl-124triazolo43-bpyridazine