Merck
APOH316CDCDC
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.09
MDL番号:
Iupac Name
3-iodo-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10INO/c1-11(2)9(12)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
XSLDOPYONMGECY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-nn-dimethylbenzamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-nn-dimethylbenzamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)