Merck
APOH29F2C439
Apollo Scientific Ltd
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.13
MDL番号:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F3N4/c9-8(10,11)7-14-5(4-12)6-13-2-1-3-15(6)7/h1-3H
InChI Key
IVRINHTUARGQER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-trifluoromethylimidazo15-apyrimidine-8-carbonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-trifluoromethylimidazo15-apyrimidine-8-carbonitrile