Merck
APOH14DBABDC
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,4-dimethoxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.07
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,4-dimethoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c1-12-7-4-3-6(5-11)9(13-2)8(7)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
POIHJVLHCRGRQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-24-dimethoxybenzonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-24-dimethoxybenzonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)