Merck
APOH11A9CA65
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.13
MDL番号:
bp
49-52
Iupac Name
2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H,9H2
InChI Key
KTVIOYDHBGVZSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Synonym
5-Fluoro-2-formylaniline, 4-Fluoroanthranilaldehyde
Boiling point
49-52
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluorobenzaldehyde