Merck
APOH0D200157
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.02
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H5BrF3N/c8-6-3-4(12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
VMERAUXEEDONDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-trifluoromethylaniline
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-trifluoromethylaniline