Merck
APOH0D2000D9
Apollo Scientific Ltd
(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.13
MDL番号:
Iupac Name
(4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H7F2NO2/c8-7(9)12-6-1-2-10-5(3-6)4-11/h1-3,7,11H,4H2
InChI Key
NZSFTRSYJIFQBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-ylmethanol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-ylmethanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)