Merck
APOH0680BE63
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8Cl2N2O2/c1-2-16-10(15)8-9(12)14-6(11)4-3-5-7(14)13-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
ZVCJPYORUMKIEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-35-dichloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-35-dichloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate