Merck
APO945298575
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-4-8(6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI Key
BSVIOYCZTJRBDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-3-methoxyphenylacetate
Flash Point
86-88
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-3-methoxyphenylacetate