Merck
APO465887039
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-7-4(3-11)1-5(9)2-6(7)10/h1-2H
InChI Key
KDDKQAPQOJGHIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluorobenzonitrile
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluorobenzonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)