Merck
APO458955469
Apollo Scientific Ltd
N-((2-Methylphenyl)maleimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-8-4-2-3-5-9(8)12-10(13)6-7-11(12)14/h2-7H,1H3
InChI Key
QYOJZFBQEAZNEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-2-methylphenylmaleimide
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-2-methylphenylmaleimide