Merck
APO456795230
Apollo Scientific Ltd
4-Iodotetrahydro-2H-pyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.03
MDL番号:
Iupac Name
4-iodotetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C5H9IO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
InChI Key
JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodotetrahydro-2h-pyran
Flash Point
79-80/12mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodotetrahydro-2h-pyran