Merck
APO455838287
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.93
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5Br2F3/c9-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI Key
TXJHPBWTPBYLFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Synonym
1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzotrifluoride
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylbenzyl-bromide