Merck
APO455837953
Apollo Scientific Ltd
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.12
MDL番号:
Iupac Name
2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H3F6N/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(13,14)15)5(3-6)4-16/h1-3H
InChI Key
OMAYRCLGTUORSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-bistrifluoromethylbenzonitrile
Flash Point
194
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-bistrifluoromethylbenzonitrile