Merck
APO455835693
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6BrF2NO2/c9-8(10,11)7(14)12-5-3-1-2-4-6(5)13/h1-4,13H,(H,12,14)
InChI Key
KYMHHFWTYFGZEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-22-difluoro-n-2-hydroxyphenylacetamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-22-difluoro-n-2-hydroxyphenylacetamide