Merck
APO455833961
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.17
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI Key
KDOUBUZYGVSSLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzylamine
Synonym
(5-Fluoro-2-methylphenyl)methylamine, (5-Fluoro-o-tolyl)methylamine
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzylamine