Merck
APO455833151
Apollo Scientific Ltd
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.28
MDL番号:
bp
89-94
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
InChI Key
MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-methylpiperazin-1-ylaniline
Boiling point
89-94
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-methylpiperazin-1-ylaniline