Merck
APO455832858
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.47
MDL番号:
bp
122-126
Iupac Name
3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-9-6-2-1-5(8)10-11(4)6/h1-3H
InChI Key
PFHPKMPWBFJZEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloroimidazo12-bpyridazine
Boiling point
122-126
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloroimidazo12-bpyridazine