Merck
APO455831988
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-aminophenylacetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.65
MDL番号:
Iupac Name
methyl (3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H
InChI Key
OOGVJPZOIXNNHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-aminophenylacetate-hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-aminophenylacetate-hydrochloride