Merck
APO455831580
Apollo Scientific Ltd
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.49
MDL番号:
bp
61-62
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClOS/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H
InChI Key
UIKWDIMOQHGQHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromothiophene-3-carbonyl-chloride
Boiling point
61-62
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromothiophene-3-carbonyl-chloride