Merck
APO455830745
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.61
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-6-methoxy-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O2/c1-13-5-3-2-4(8)6(10-5)7(12)11-9/h2-3H,9H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BFKMRFYUGLTIAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Flash Point
141-142
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide