Merck
APO455828893
Apollo Scientific Ltd
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.19
MDL番号:
bp
305(dec.)
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-1-3-9(4-2-8)12-6-5-11-7-12/h1-7H,(H,13,14)
InChI Key
LFIDZIWWYNTQOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-1h-imidazol-1-ylbenzoic-acid
Boiling point
305(dec.)
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-1h-imidazol-1-ylbenzoic-acid