Merck
APO455828177
Apollo Scientific Ltd
8-Amino-4-methylquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)11/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
JRIMCEIADALFEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-4-methylquinoline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-4-methylquinoline