Merck
APO455824206
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.12
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-2-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5FO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
KLAAXTKTDRQPOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-formylbenzoic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-formylbenzoic-acid