Merck
APO428499311
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.17
MDL番号:
Iupac Name
[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c1-16-8-3-2-7(10(11,12)13)4-6(8)5-9(14)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
XWXOIMXTBVKFDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylphenylacetic-acid