Merck
APO428499310
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.06
MDL番号:
bp
34-37
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3O/c1-14-8-3-2-7(9(11,12)13)4-6(8)5-10/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
ZGKOXCPOSPRGFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Boiling point
34-37
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-bromide