Merck
APO428498431
Apollo Scientific Ltd
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.19
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-14-10-7(5-6-9(12)13)3-2-4-8(10)11/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
JFYYVXMSIGWFHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methoxyphenylpropionic-acid
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methoxyphenylpropionic-acid