Merck
APO428498002
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.14
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Inchi Code
1S/C8H7F4NO/c9-6-3-5(4-13)1-2-7(6)14-8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI Key
LKKOOHKPOMOOAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxybenzylamine
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxybenzylamine