Merck
APO415184982
Apollo Scientific Ltd
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.61
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-5(2)3-6-4-5;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
DVPXDZWZLKNLJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-dimethylazetidine-hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-dimethylazetidine-hydrochloride