Merck
APO414283197
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4BrF3N2O2/c10-6-5(8(16)17)14-7-4(9(11,12)13)2-1-3-15(6)7/h1-3H,(H,16,17)
InChI Key
OMKDNBRGOPYQDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-8-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-8-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid