Merck
AOBH9910CC2B
AOBChem
(2,4-dichlorophenyl)(phenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥37,700
500 MG
¥50,500
1 G
¥67,900
5 G
¥222,500
10 G
¥372,700
25 G
¥725,000
ベンダーカタログ番号: 118484-250MG
¥37,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥37,700
500 MG
¥50,500
1 G
¥67,900
5 G
¥222,500
10 G
¥372,700
25 G
¥725,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 118484-250MG
¥37,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H10Cl2O/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13,16H
InChI Key
KOMWHXYBCOVOGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichlorophenyl-phenyl-methanol-118484.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/118484.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)