Merck
AOBH9910898C
AOBChem
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclobutanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥37,700
500 MG
¥50,700
1 G
¥67,900
5 G
¥223,100
ベンダーカタログ番号: 99319-250MG
¥37,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥37,700
500 MG
¥50,700
1 G
¥67,900
5 G
¥223,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 99319-250MG
¥37,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-4-1-3-7(11-8)9(12)5-2-6-9/h1,3-4,12H,2,5-6H2
InChI Key
CPISFJLSPYBUHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-6-bromopyridin-2-yl-cyclobutanol-99319.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/99319.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)