Merck
AOBH99104148
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥37,500
500 MG
¥50,300
1 G
¥67,400
5 G
¥221,200
10 G
¥370,500
25 G
¥720,700
ベンダーカタログ番号: 76687-250MG
¥37,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥37,500
500 MG
¥50,300
1 G
¥67,400
5 G
¥221,200
10 G
¥370,500
25 G
¥720,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 76687-250MG
¥37,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3BrF4O2/c9-4-1-3(8(11,12)13)2-5(10)6(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChI Key
HRARIOBAKONHEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoic-acid-76687.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/76687.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)