Merck
AOBH99104101
AOBChem
4-Bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.9
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrIN2/c1-8-4(6)3(5)2-7-8/h2H,1H3
InChI Key
CBDGEVUWTIOTOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole-78190.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/78190.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)