Merck
AOBH98B86A7C
AOBChem
Methyl 4-hydroxy-6-methylnicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥34,700
500 MG
¥46,300
1 G
¥61,900
5 G
¥201,100
10 G
¥336,300
25 G
¥653,500
ベンダーカタログ番号: 75123-250MG
¥34,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥34,700
500 MG
¥46,300
1 G
¥61,900
5 G
¥201,100
10 G
¥336,300
25 G
¥653,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 75123-250MG
¥34,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-6-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(10)6(4-9-5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
LKLPQVOWGSNOMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-hydroxy-6-methylnicotite-75123.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/75123.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)