Merck
AOBH98B866C4
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥64,000
500 MG
¥88,200
1 G
¥120,300
5 G
¥409,900
10 G
¥691,400
ベンダーカタログ番号: 73331-250MG
¥64,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥64,000
500 MG
¥88,200
1 G
¥120,300
5 G
¥409,900
10 G
¥691,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.45
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 73331-250MG
¥64,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
FJCXNRXUXORNLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-chloro-5-fluorobenzoic-acid-73331.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/73331.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)