Merck
AOBH98B85056
AOBChem
4-bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,400
5 G
¥52,900
ベンダーカタログ番号: 31500-1G
¥20,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,400
5 G
¥52,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.99
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 31500-1G
¥20,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2BrF3O/c8-4-1-5(9)3(2-12)6(10)7(4)11/h1-2H
InChI Key
LYPYTFIWASJIRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-3-6-trifluorobenzaldehyde-31500.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31500.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)