Merck
AOBH980A85AD
AOBChem
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥26,100
ベンダーカタログ番号: 15448-25G
¥26,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥26,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 15448-25G
¥26,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-14-8-3-2-7(4-6(8)5-13)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
ATRDCTRZAJKDPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-methoxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15448.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)