Merck
AOBH97F10DF8
AOBChem
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥22,300
500 MG
¥28,500
1 G
¥36,800
5 G
¥111,900
10 G
¥184,600
25 G
¥355,600
ベンダーカタログ番号: 57912-250MG
¥22,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥22,300
500 MG
¥28,500
1 G
¥36,800
5 G
¥111,900
10 G
¥184,600
25 G
¥355,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 57912-250MG
¥22,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-ethyl-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h3-5,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
WYIAFSIUYJGIPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethyl-2-hydroxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/57912.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)