Merck
AOBH97EBAE7B
AOBChem
1,2,4-Trifluoro-3-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥31,900
10 G
¥48,800
25 G
¥88,400
ベンダーカタログ番号: 53076-5G
¥31,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥31,900
10 G
¥48,800
25 G
¥88,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 53076-5G
¥31,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,2,4-trifluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5F3/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,1H3
InChI Key
VLXRWIKZIXEYRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-4-trifluoro-3-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53076.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)