Merck
AOBH961DC548
AOBChem
(5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)(methyl)sulfane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
500 MG
¥23,400
1 G
¥29,800
5 G
¥86,700
ベンダーカタログ番号: 52395-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
500 MG
¥23,400
1 G
¥29,800
5 G
¥86,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 52395-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H8BrFS/c1-5-3-6(9)4-7(11-2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
ZMLISWRRSZEGTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-3-methylphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52395.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)