Merck
AOBH961DC510
AOBChem
Methyl 4-methoxy-2,3-dimethylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥40,900
500 MG
¥55,000
1 G
¥74,100
ベンダーカタログ番号: 49420-250MG
¥40,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥40,900
500 MG
¥55,000
1 G
¥74,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 49420-250MG
¥40,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-methoxy-2,3-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7-8(2)10(13-3)6-5-9(7)11(12)14-4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
WTVBDVKEZAAPBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-methoxy-2-3-dimethylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49420.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)