Merck
AOBH961DC4B3
AOBChem
5-Chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥37,100
500 MG
¥49,700
1 G
¥66,400
ベンダーカタログ番号: 51658-250MG
¥37,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥37,100
500 MG
¥49,700
1 G
¥66,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 51658-250MG
¥37,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9ClO2/c1-15-11-5-3-9-6-8(7-14)2-4-10(9)12(11)13/h2-7H,1H3
InChI Key
MIBRVVWXUBIHDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51658.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)