Merck
AOBH961DC3CD
AOBChem
(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)(methyl)sulfane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥42,600
500 MG
¥57,600
1 G
¥77,500
ベンダーカタログ番号: 51653-250MG
¥42,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥42,600
500 MG
¥57,600
1 G
¥77,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 51653-250MG
¥42,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C12H11ClOS/c1-14-11-6-3-8-7-9(15-2)4-5-10(8)12(11)13/h3-7H,1-2H3
InChI Key
NMZNRSZWNSYXKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51653.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)